Wichtige Dokumente
524633
Sigma-Aldrich
Phosphatase-Inhibitor-Cocktail Set IV, lyophilisiert
The Phosphatase Inhibitor Cocktail Set IV, Lyophilized controls the activity of Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein Cocktail aus drei Phosphatase-Inhibitoren zur Hemmung von Serin-/Threonin- wie auch von alkalischen Phosphatasen. Jedes Röhrchen enthält bei Rekonstitution mit 1 ml DMSO 500 µ;M Cantharidin (Katalog-Nr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-210155">;210155<;/A>;), 2,5 mM (-)-p-Bromotetramisol-Oxalat und 1 µ; Calyculin A, Discodermia calyx (Katalog-Nr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-208851">;208851<;/A>;).
Ein Cocktail aus drei Phosphatase-Inhibitoren zur Hemmung von Serin-/Threonin- wie auch von alkalischen Phosphatasen. Jedes Röhrchen enthält bei Rekonstitution mit 1 ml DMSO 500 µ;M Cantharidin (Katalog-Nr. 210155), 2,5 mM (-)-p-Bromotetramisol-Oxalat und 1 µ; Calyculin A, Discodermia calyx (Katalog-Nr. 208851).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Hochgiftig (H)
Rekonstituierung
Mit 1 ml 95%igem DMSO rekonstituieren. Eine leichte Erwärmung kann erforderlich sein, um eine vollständige Solubilisierung zu erreichen; nur bei Bedarf erwärmen.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3