Wichtige Dokumente
524629
Millipore
Phosphatase Inhibitor Cocktail V
50X, liquid, for the inhibition of serine/threonine and tyrosine phosphatase
Synonym(e):
Phosphataseinhibitor, Phosphataseinhibitor-Mix Set V
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Phosphatase-Inhibitor-Cocktail-Set V, 50X, Phosphatase Inhibitor Cocktail Set V is a 50X cocktail of four serine/threonine and tyrosine phosphatase inhibitors.
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein Cocktail aus vier Phosphatase-Inhibitoren zur Hemmung der Serin-/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatase. Hinweis: Erhältlich als 1-ml-Fläschchen oder im Set mit 5 x 1-ml-Fläschchen.
Anwendung
Das Phosphataseinhibitor-Cocktail-Set V, 50X wurde wie folgt verwendet:
  • als Ergänzung im Lysepuffer zur Dissoziation metabolisch aktivierter (MMe) Knochenmark-Makrophagen (BMDMs) für Western Blots
  • in modifiziertem Puffer für Radioimmunpräzipitationsassays (RIPA) zur Inkubation von kultivierten humanen Nabelschnurvenen-Endothelzellen (HUVECs) für Western Blots
  • in Lysepuffer zur Lyse kultivierter HUVECs zur Immunpräzipitation
  • in Waschpuffer, zum Waschen der Proteinkomplexe
  • als Komponente in 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonsäure(HEPES)-Puffer zur Homogenisierung von J774-Zellen, um die Wirkung der Inkubation mit Lipopolysacchariden (LPS) auf die Aktivität der zytosolischen Phospholipase A2 (cPLA2) zu beurteilen
Biochem./physiol. Wirkung
Proteinphosphorylierung und -dephosphorylierung spielen eine entscheidende Rolle bei der Signaltransduktion und steuern verschiedene zelluläre Prozesse wie Zellteilung, Proliferation und Apoptose. Proteinkinasen fügen spezifischen Serin-, Threonin- oder Tyrosinresten eine Phosphatgruppe hinzu, wodurch die Konformation des Proteins und seine Fähigkeit mit Liganden zu interagieren verändert werden. Proteinphosphatasen entfernen danach die Phosphatgruppe und stellen den ursprünglichen dephosphorylierten Zustand des Proteins wieder her. Bei der Extraktion phosphorylierter Proteine aus Zell- und Gewebelysaten ist es von größter Bedeutung, ihren Phosphorylierungsstatus zu erhalten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Praktisch: Die Formulierungen sind gebrauchsfertig und daher einfach zu verwenden.
  • Konsistent: Hochwertige Formulierungen gewährleisten eine zuverlässige und reproduzierbare Leistung.
  • Flexibel: Die Cocktails sind gegen verschiedene Kategorien von Phosphatasen gerichtet und sorgen daher für Vielseitigkeit bei den Untersuchungen.
Komponenten
Jedes Fläschchen enthält 1 ml einer wässrigen Lösung mit folgenden Komponenten:
  • 250 mM Natriumfluorid
  • 50 mM ß-Glycerophosphat (Art.-Nr. 35675)
  • 50 mM Natriumpyrophosphat-Decahydrat
  • 50 mM Natriumorthovanadat      
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Physikalische Form
In H₂O.
Rekonstituierung
Nach dem ersten Auftauen für die Langzeitlagerung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Kurz vor Gebrauch im Verhältnis 1:50 verdünnen.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Umberto Tosi et al.
Science advances, 6(30), eabb4105-eabb4105 (2020-08-25)
Efforts at altering the dismal prognosis of pediatric midline gliomas focus on direct delivery strategies like convection-enhanced delivery (CED), where a cannula is implanted into tumor. Successful CED treatments require confirmation of tumor coverage, dosimetry, and longitudinal in vivo pharmacokinetic
Hongxu Sheng et al.
International journal of molecular medicine, 46(3), 1039-1050 (2020-07-25)
Although significant progress has been made in the treatment of lung cancer, it remains the leading cause of cancer‑associated mortality. Liriopesides B (LPB) is a natural product isolated from the tuber of Liriope platyphylla, whose effective substances have exhibited antitumor activity in
Sonia Sabate-Soler et al.
Glia, 70(7), 1267-1288 (2022-03-10)
The human brain is a complex, three-dimensional structure. To better recapitulate brain complexity, recent efforts have focused on the development of human-specific midbrain organoids. Human iPSC-derived midbrain organoids consist of differentiated and functional neurons, which contain active synapses, as well
Linhai Zhu et al.
International journal of molecular medicine, 48(6) (2021-10-14)
Schizandrin A (SchA) can be extracted from the vine plant Schisandra chinensis and has been reported to confer various biologically active properties. However, its potential biological effects on non‑small cell lung cancer (NSCLC) remain unknown. Therefore, the present study aims to
Fiona Bartoli et al.
The Journal of clinical investigation, 132(5) (2022-01-14)
Piezo1 forms mechanically activated nonselective cation channels that contribute to endothelial response to fluid flow. Here we reveal an important role in the control of capillary density. Conditional endothelial cell-specific deletion of Piezo1 in adult mice depressed physical performance. Muscle