524619
PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1
The PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1, also referenced under CAS 701947-53-7, controls the biological activity of PIP3.
Synonym(e):
PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1, N-(((2-Hydroxy-5-nitrophenyl)amino)thioxomethyl)-3,5-dimethyl-benzamide, N-((2-Hydroxy-5-nitrophenyl)carbamothioyl)-3,5-dimethylbenzamide, Akt Inhibitor XXII, PDK1 Inhibitor VI
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C=CC([N+]([O-])=O)=C1)=C1NC(NC(C2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)=S
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Skidan, I., et al. 2009. Drug Deliv.16, 45.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable