Merck
511071
Sigma-Aldrich
PAF-Rezeptor-Antagonist, ABT-491
The PAF Receptor Antagonist, ABT-491, also referenced under CAS 189689-94-9, controls the biological activity of PAF Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonym(e):
PAF-Rezeptor-Antagonist, ABT-491, 1-(N,N-Dimethylcarbamoyl)-4-ethynyl-3-(3-fluor-4-((1H-2-methylimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)methyl)benzoyl)-indol, HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H22FN5O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.50 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(ccc(c1)C(=O)c4c5c([n](c4)C(=O)N(C)C)cccc5C#C)C[n]2c3c(nc2C)cncc3.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C28H22FN5O2.ClH/c1-5-18-7-6-8-25-26(18)21(16-34(25)28(36)32(3)4)27(35)19-9-10-20(22(29)13-19)15-33-17(2)31-23-14-30-12-11-24(23)33;/h1,6-14,16H,15H2,2-4H3;1H
InChIKey
AWRGBOKANQBIBM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine oral verfügbare Ethynylindol-Verbindung, die in Äquilibrium-Bindungsstudien die Bindung von PAF (plättchenaktivierender Faktor) an den Rezeptor konkurrierend hemmt (Ki = 0,6 bzw. 3,8 nM für humane Plättchen bzw. isolierte Plättchenmembran vom Kaninchen, [PAF] = 0,6 nM). Wenn jedoch die membrangebundenen Rezeptoren vor der PAF-Zugabe mit dem Antagonisten vorinkubiert werden, wird eine nicht konkurrierende Hemmung beobachtet, vermutlich aufgrund einer langsameren Dissoziationsrate des Antagonisten. Antagonisiert nachweislich wirksam PAF-induzierte Reaktionen von Plättchen und Neutrophilen bei submikromolaren Konzentrationen in vitro und zeigt in vivo bei verschiedenen Tieren, darunter Meerschweinchen, Mäusen und Ratten, Wirksamkeit bei der Linderung von PAF-vermittelten entzündlichen und pathologischen Prozessen; hier erfolgt die Verabreichung intravenös oder peroral. Zeigt Berichten zufolge hohe Spezifität gegenüber dem PAF-Rezeptor; zur Evaluierung wurden Bindungsassays an einer großen Vielzahl von Rezeptoren und Ionenkanälen durchgeführt.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Curtin, M.L., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 74.
Albert, D.H., et al. 1998. J. Pharmacol. Exp. Ther.284, 83.
Albert, D.H., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol.325, 69.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable