Merck
506345
Sigma-Aldrich
Palmitinsäure
Synonym(e):
Palmitinsäure, Hexadecansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay
≥99% (GC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤0.05% sulfated ash
Farbe
white
Löslichkeit
hot ethanol: soluble
Kationenspuren
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C