Merck
506172
Sigma-Aldrich
p38-MAP-Kinase-Inhibitor X, BIRB 796
The p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796, also referenced under CAS 285983-48-4, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
p38-MAP-Kinase-Inhibitor X, BIRB 796, Doramapimod, BIRB796, 1-(5-tert-Butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-[4-(2-morpholin-4-yl-ethoxy)naphthalen-1-yl]harnstoff, JNK-Inhibitor XVII
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H37N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC=C(N2C(NC(NC3=CC=C(OCCN4CCOCC4)C5=C3C=CC=C5)=O)=CC(C(C)(C)C)=N2)C=C1
InChI
1S/C31H37N5O3/c1-22-9-11-23(12-10-22)36-29(21-28(34-36)31(2,3)4)33-30(37)32-26-13-14-27(25-8-6-5-7-24(25)26)39-20-17-35-15-18-38-19-16-35/h5-14,21H,15-20H2,1-4H3,(H2,32,33,37)
InChIKey
MVCOAUNKQVWQHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Pyrazol-Naphthalenyl-Harnstoffverbindung, die als hochpotenter, langsam bindender (IC50 = 8 bzw. 97 nM gegen humanes p38α; mit oder ohne 2 h Präinkubation), aber hochaffiner (t1/2 der Dissoziation von humanem p38α; = 23 h) und p38-selektiver Inhibitor wirkt und hierfür gleichzeitig auf die ATP-Bindungsstelle und auf eine angrenzende, für die DFG-out-Konformation spezifische allosterische Kavität abzielt. Sie hemmt JNK2α;2 und c-Raf-1 nur bei wesentlich höheren Konzentrationen (IC50 = 98 nM bzw. 1,4 µ;M) und legt kaum bis keine Aktivität gegenüber 10 anderen Kinasen an den Tag (IC50 >; 20 µ;M). Hemmt nachweislich die LPS-induzierte TNF-α;-Produktion in Kulturen in vitro (IC50 = 18 bzw. 780 nM unter Verwendung von THP-1-Zellen bzw. humanes Vollblut) und in Mäusen in vivo (um 84 % bzw. 63 % mit oraler Dosierung von 30 mg/kg bzw. 10 mg/kg).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Liu. Y. and Gray, N.S., 2006. Nat. Chem. Biol.2, 358.
Regan, J., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4676.
Pargellis, C., et al. 2002. Nat. Struct. Biol.9, 268.
Regan, J., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 2994.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1