5.06125
Paroxetine Hydrochloride
Synonym(e):
Paroxetine Hydrochloride, 5-HT transporter, Paroxetine, Paxil
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
0.065 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)[C@H]2[C@@H](CNCC2)COc3cc4c(cc3)OCO4
InChI
1S/C19H20FNO3/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2/t14-,17-/m0/s1
InChIKey
AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
5-HT Uptake Transporter
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Bourin, M., et al. 2001. CNS Drug Rev.7, 25.
Thomas, R., et al. 1997. Psychopharmacology (Berl).93, 193.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable