5.05981
PK11195
Synonym(e):
PK11195, TSPO Activator II, Mitochondrial Translocator Protein Activator II, PK 11195, PK-11195, PK11195
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
20 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H21ClN2O/c1-4-14(2)24(3)21(25)19-13-15-9-5-6-10-16(15)20(23-19)17-11-7-8-12-18(17)22/h5-14H,4H2,1-3H3
InChIKey
RAVIZVQZGXBOQO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
peripheral bezodiazepine receptor
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Casellas, P., et al., 2002. Neurochem. Int.40, 475.
Waterfield, J.D., et al., 1999. Rheumtology38, 1068.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable