Wichtige Dokumente
4.90087
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
for synthesis
Synonym(e):
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
76 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC): ≥ 98.0 %
Identität (NMR): entspricht
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable