Wichtige Dokumente
4.90054
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
for synthesis
Synonym(e):
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C
Übergangstemp.
flash point 186 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3/q+1
InChIKey
NJMWOUFKYKNWDW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC): ≥ 98.0 %
Identität (NMR): entspricht
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
370.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
188 °C - closed cup