Merck
487920
Sigma-Aldrich
S-Nitrosoglutathion
≥95% (HPLC), solid, nitric oxide carrier, Calbiochem®
Synonym(e):
S-Nitrosoglutathion, GSNO, SNOG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N4O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
S-Nitrosoglutathion, A utility carrier of nitric oxide.
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - MC0558000
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
pink
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S(N=O)C[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C10H16N4O7S/c11-5(10(19)20)1-2-7(15)13-6(4-22-14-21)9(18)12-3-8(16)17/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,18)(H,13,15)(H,16,17)(H,19,20)/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein nützlicher Stickstoffoxid-Träger. Spaltet sich bei einem pH-Wert von 7,4 und bildet dabei Stickstoffoxid und ein Glutathion-Radikal. Bewirkt eine Entspannung der glatten Muskulatur und hemmt die Thrombozytenaggregation. Induziert Apoptose in Maus-Thymozyten. Hinweis: 1 Satz = 5 x 2,5 mg.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Ein nützlicher Stickstoffoxid-Träger
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei einer Temperatur von -20 °;C bis zu 1 Monat lang und bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 2 Stunden lang stabil.
Rekonstitution in kaltem, destilliertem H₂;O (4 °;C), das außer Ca2+ keine zweiwertigen Kationen enthält.
Sonstige Hinweise
Sandau, K., et al. 1996. Cell Signal.8, 173.
Askew, S.C. 1995. Bioorg. Med. Chem.3, 1.
Fehsel, K., et al. 1995. J. Immunol.155, 2858.
de Belder, A.J., et al. 1994. Cardiovasc. Res.28, 691.
Sexton, D.J., et al. 1994. Photochem. Photobiol.59, 463.
Singh, R.J., et al. 1994. FEBS Lett. 360, 47.
Merryman, P.F., et al. 1993. Arthritis Rheum.36, 1414.
Park, J.W., et al. 1993. Biochem. Mol. Biol. Int.30, 885.
Radomski, M.W., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 745.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3