48-690MAG
MILLIPLEX MAP T-Cell Receptor Signaling Magnetic Bead Kit 7-Plex – Multiplex-Zellsignalisierungsassay
Synonym(e):
7-Plex-Magnetperlen-Kit, Magnetperlen-Kit, T-Zell-Rezeptor-Signalisierungskit
About This Item
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
assay range
inter-assay cv: 4-17%
intra-assay cv: 3-8%
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- Für beste Ergebnisse wird eine Inkubation über Nacht (4 °C) empfohlen.
- Für diesen Test werden 25 μ;l verdünntes Zelllysat benötigt.
- Dieses Kit muss mit Assay-Puffer 2 (im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.
- 1–25 μ;g Zelllysat/Well (empfohlene Ausgangskonzentration: 20 μ;g Zelllysat/Well).
Zellsignalwege
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Verwandter Inhalt
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.