48-623MAG
MILLIPLEX® Phospho/Total STAT3 Magnetic Bead 2-Plex Kit – Multiplex-Zellsignalisierungsassay
Synonym(e):
2-Plex-Phospho/Total-Kit, Kit für STAT3-Zellsignalisierung, STAT3-Perlen-Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human, mouse
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Verwandter Inhalt
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.