Merck
48-621MAG
Millipore
MILLIPLEX® DNA Damage/Genotoxicity Magnetic Bead Panel – Multiplex-Zellsignalisierungsassay
Synonym(e):
Genotoxizität-Magnetperlen, Perlen-Panel DNA-Schaden, Zellsignalisierungskit für DNA-Schaden
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.47
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das MILLIPLEX® MAP 7-plex DNA Damage/Genotoxicity Magnetic Bead Kit (Katalog-Nr. 48-621MAG) ist ein vorgemischtes Kit für die gleichzeitige Quantifizierung der folgenden 7 Analyten in Zelllysaten:• ATR (gesamt)• Chk1 (Ser345)• Chk2 (Thr68)• H2A.X (Ser139)• MDM2 (gesamt)• p21 (gesamt)• p53 (Ser15)
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
Intrazelluläre Multiplex-Assays auf Bead-Basis mit Luminex-Technologie ermöglichen die gleichzeitige relative Quantifizierung von mehreren Phosphorylierungs- und Gesamtsignalwegproteinen in Gewebe- und Zelllysatproben. Die Multiplexing-Ergebnisse mit denen des Western Blotting vergleichen.Für beste Ergebnisse wird eine Inkubation über Nacht (4 °C) empfohlen.Für diesen Test werden 25 μ;l verdünntes Zelllysat pro Well benötigt.Dieses Kit muss mit Assay-Puffer 1 (im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.Der empfohlene Arbeitsbereich der Proteinkonzentration für den Test liegt bei 1 bis 25 μ;g Gesamtprotein/Well (25 μ;l/Well bei 40 bis 1.000 μ;g/ml).Verfügbare Analyten:ATR (gesamt); Chk1 (Ser345); Chk2 (Thr68); H2A.X (Ser139); MDM2 (gesamt); p21 (gesamt); p53 (Ser15)
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.