Merck
4.80531
Supelco
Sulfuric acid
62%, for the determination of fat in cheese (d 1.52) EMSURE®
Synonym(e):
Schwefelsäure -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Schwefelsäure 62 % zur Analyse, for the determination of fat in cheese (d 1.52) EMSURE®
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Form
liquid
Konzentration
61.5-62.5% H2SO4
Dichte
1.52 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Optimierung von Kulturmedien für die Biozementierung: Schwefelsäure spielte eine entscheidende Rolle bei der Optimierung des Nährmediums, um den Biozementierungseffekt zu verstärken, der für das Bauwesen und die Materialwissenschaft entscheidend ist. Diese Studie nutzt die Eigenschaften der Säure, um die strukturelle Integrität biobasierter Materialien zu verbessern (Pan et al., 2024).
  • Nachhaltige Aerogel-Entwicklung: In einer Studie wurde die Verwendung von Schwefelsäure bei der Herstellung von Lignozellulose-Aerogel zur Luftreinigung mit zusätzlichen Vorteilen wie Wärmedämmung und Flammschutz hervorgehoben. Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Vielseitigkeit der Säure bei der Entwicklung fortschrittlicher Materialien, die für die ökologische Nachhaltigkeit und die öffentliche Sicherheit entscheidend sind (Sun et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): 61,5–62,5 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable