Wichtige Dokumente
475944
Sigma-Aldrich
Myeloperoxidase-Inhibitor I
The Myeloperoxidase Inhibitor-I, also referenced under CAS 5351-17-7, controls the biological activity of Myeloperoxidase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonym(e):
Myeloperoxidase-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
dilute acid: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C7H9N3O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,8-9H2,(H,10,11)
InChIKey
WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Benzoesäure-Hydrazid-Analogon, das als potenter, irreversibler und spezifischer Inhibitor der Peroxidationsaktivität der Myeloperoxidase (MPO; IC50 = 300 nM) wirkt. Hemmt weder die Katalase- noch die Glutathionperoxidase-Aktivität. Hat keinen Einfluss auf die Produktion von Superoxid durch Neutrophile. Hemmt nachweislich die H2O2-induzierte Apoptose in humanen HL-60-Leukämiezellen.
Ein Benzoesäure-Hydrazid-Analogon, das als potenter, spezifischer und irreversibler Inhibitor der Myeloperoxidase wirkt. ABAH ist ein auf einem Mechanismus beruhender Inhibitor, der zu radikalen Zwischenprodukten oxidiert wird, die wiederum die irreversible Inaktivierung der Myeloperoxidase fördern. Hemmt Berichten zufolge die Produktion von hypochloriger Säure (HOCl) durch gereinigte Myeloperoxidase (IC50 = 300 nM). Außerdem hat sich gezeigt, dass es die HOCl-Produktion in durch Zymosan und Phorbolmyristatacetat stimulierten Neutrophilen um bis zu 90 % hemmt (IC50 = 16 µ;M bzw. 2,2 µ;M). Beeinflusst weder die Produktion von Superoxidradikalen noch die Degranulation von Neutrophilen und hemmt weder Katalase noch Glutathionperoxidase. Hemmt nachweislich die durch Myeloperoxidase vermittelte Apoptose bei >; 90 % der ras-exprimierenden Fibroblasten und glutathion-depletierten, src-transformierten Zellen. Außerdem hemmt es nachweislich die Apoptose in mit H2O2 behandelten HL-60-Promyelozyten-Leukämiezellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Myeloperoxidase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 300 nM gegen Myeloperoxidase (MPO)
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Engelmann, I., et al. 2000. Redox Report5, 207.
Wagner, B.A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 22461.
Burner, U., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 9494.
Kettle, A.J., et al. 1997. Biochem. J.321, 503.
Kettle, A.J., et al. 1995. Biochem. J.308, 559.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable