Wichtige Dokumente
444251-M
Millipore
MMP-2/MMP-9-Inhibitor III
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor III controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
MMP-2/MMP-9-Inhibitor III
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H71N13O14S2
Molekulargewicht:
1166.33
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein hydrophobes zyklisches Peptid, das als potenter Inhibitor von MMP-2 und MMP-9 (IC50 = 10 µ;M) fungiert. Hemmt die Migration menschlicher Endothelzellen und Tumorzellen und verhindert in Tiermodellen Tumorwachstum und -invasion. Außerdem zielen Phagen, die dieses Peptid tragen, in vivo spezifisch auf angiogene Blutgefäße.
Ein zyklisches Peptid, das als potenter Inhibitor von MMP-2 (Gelatinase A; IC50 = 10 µ;M) und MMP-9 (Gelatinase B; IC50 = 10 µ;M) fungiert. Hemmt die Migration menschlicher Endothelzellen und Tumorzellen und verhindert in Tiermodellen Tumorwachstum und -invasion.
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-IC50: 10 µ;M gegen MMP-2 und MMP-9
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-Cys¹;-Thr-Thr-His-Trp-Gly-Phe-Thr-Leu-Cys¹;⁰;-OH (zyklisch: 1→; 10)
Sonstige Hinweise
Medina, O.P., et al. 2001. Cancer Res.61, 3978.
Koivunen, E., et al. 1999. Nat. Biotechnology 17, 768.
Rechtliche Hinweise
Wird unter der Lizenz des US-Patents 6.624.144 verkauft.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable