Wichtige Dokumente
444250
Sigma-Aldrich
MMP-Inhibitor I
The MMP Inhibitor I controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
MMP-Inhibitor I, FN-439
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H34N6O6
Molekulargewicht:
490.55
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
1 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine Tetrapeptidylhydroxamsäure, die interstitielle und granulozytäre Kollagenasen (MMP-1 und MMP-8; IC50 = 1 µ;M), granulozytäre Gelatinase (MMP-9; IC50 = 30 µ;M) und Hautfibroblastenstromelysin (MMP-3; IC50 = 150 µ;M) hemmt. Behält seine Aktivität auch nach längerer Inkubation mit PRONASE Protease (Katalognr. 53702) oder humaner neutrophiler Elastase bei.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
MMP-1, MMP-8
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
4-Abz-Gly-Pro-D-Leu-D-Ala-NH-OH [Abz = Aminobenzoyl]
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Hagemamn, T., et al. 2004. Carcinogenesis25, 1543.
Odake, S., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 1442.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jörg Weiske et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 289, 175-192 (2004-10-27)
In epidermal cells desmosomes represent major sites of basolateral cell-cell contacts that play an important role for epidermal homeostasis. Excess or damaged cells are often removed by apoptosis. To release apoptotic cells from the tissue, intercellular contacts have to be