Wichtige Dokumente
444153
Sigma-Aldrich
Dualer MDM2/MDMX-Inhibitor, RO-5963
Synonym(e):
Dualer MDM2/MDMX-Inhibitor, RO-5963, MDM2-Inhibitor VIII, MDMX-Inhibitor III, (Z)-2-(4-((6-Chlor-7-methyl-1H-indol-3-yl)methylen)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-(3,4-difluorphenyl)-N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)acetamid, MDM2-Antagonist V
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21ClF2N4O5
Molekulargewicht:
518.90
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
orange-brown
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Indolyl-Hydantoin-Verbindung, die gleichzeitig die Interaktion von MDM2 und MDMX mit p53 hemmt (IC50 = 17,3 bzw. 24,7 nM, in vitro). Setzt p53 aus der MDMX-Hemmung frei, stabilisiert es und stellt seine Funktion vollständig wieder her. Es hat sich gezeigt, dass Nutlin-3a (<;A href="http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-44415">;>;Katalognr. 444152<;/A>;) bei der Blockierung der Interaktion von p53 mit MDMX weit überlegen ist. Bindet an Phe-, Trp- und Leu-Subtaschen auf der Oberfläche von MDMX und MDM2 und fördert die Bildung von MDMX- und MDM2-Dimeren. Induzieren nachweislich den Arrest des Zellzyklus in G1- und G2-Phasen. Induziert gemäß Berichten auch eine Apoptose in mehreren Tumorzelllinien, die Wildtyp-p53/MDMX exprimieren (~ 10 bis 20 µ;M). Man geht davon aus, dass seine Wirkung nicht auf genotoxischen Stress zurückzuführen ist.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
MDMX
Reversibel: ja
Sekundärziel
MDM2
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Graves, B., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, 11788.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable