Wichtige Dokumente
420314
Sigma-Aldrich
Kallikrein-Substrat, flurogen
≥95% (HPLC), lyophilized, kallikrein substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
Kallikrein-Substrat, flurogen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H38F3N7O5 · 2HCl
Molekulargewicht:
670.55
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Kallikrein-Substrat, flurogen, Sensitive fluorogenic substrate for kallikreins.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Löslichkeit
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Fluoreszenz
λex 400 nm
λem 505 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Sensitives fluorogenes Substrat für Kallikreine (Erregungsmaximum: 400 nm; Emissionsmaximum: 505 nm).
Sensitives fluorogenes Substrat für Kallikreine.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Fluorogenes Substrat für Kallikreine
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-D-Val-Leu-Arg-AFC, 2HCl
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Garrett, J.R., et al. 1985. Histochem. J.17, 805.
Takada, Y., et al. 1985. Biochem. J.232, 851.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable