Wichtige Dokumente
412400
Sigma-Aldrich
IQ-1
A cell-permeable tetrahydroisoquinolinylidene compound that modulates Wnt/β-catenin signaling by targeting the PR72/130 subunit of PP2A and thereby blocking PP2A/Nkd complex formation.
Synonym(e):
IQ-1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1C(Cc2c(cccc2)C1=C(N=Nc3ccc(cc3)C(=O)C)C(=O)N)(C)C
InChIKey
ZXSRRUROLCGTBS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Tetrahydroisoquinolin-Yliden-Verbindung, die die Wnt/β;-Catenin-Signalisierung durch Anzielen der PP2A-Untereinheit PR72/130 moduliert und dadurch die PP2A/Nkd-Komplexbildung blockiert, was zu einer schwächeren Interaktion zwischen β;-Catenin und p300 sowie zu einer gleichzeitigen Zunahme des β;-Catenin/CBP-Verbrauchs führt. Die gleichzeitige Verabreichung von IQ-1 (4 µ;g/ml) und Wnt3a (100 ng/ml), aber keines der Reagenzien allein, reicht nachweislich zur langfristigen (>;48 Tage) Aufrechterhaltung der Pluripotenz von ESC (embryonalen Stammzellen) der Maus ohne Serum aus.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Miyabayashi, T., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 5668.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable