411543
Mouse Anti-Human IgG₁, Fc Fragment Specific (HP6069) Biotin Conjugate
liquid, clone HP6069, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
HP6069, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: ≤0.1%
Human IgG3: ≤0.2%
Human IgG4: ≤0.1%
Human IgM: ≤0.1%
Human IgA: ≤0.1%
Human IgE: ≤0.1%
Cross-reactivity by ELISA against chimeric antibodies:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: <0.02%
Human IgG3: <0.02%
Human IgG4: <0.02%
Human IgM: <0.02%
Human IgA: <0.01%
Human IgE: <0.001%
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable