Merck
407601
Sigma-Aldrich
Interleukin-1-Rezeptor-assoziierte-Kinase-1/4-Inhibitor
The Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor controls the activity of Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4. Primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation apps.
Synonym(e):
Interleukin-1-Rezeptor-assoziierte-Kinase-1/4-Inhibitor, IRAK-1/4-Inhibitor, N-(2-Morpholinylethyl)-2-(3-nitrobenzoylamido)-benzimidazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.41
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
InChIKey
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Benzimidazol-Verbindung, die als starker und selektiver Inhibitor von Interleukin-1-Rezeptor-assoziierten Kinasen (IC50 = 300 nM und 200 nM für IRAK-1 und -4) fungiert. Weist nachweislich eine geringe Aktivität gegen ein Panel von über 27 weiteren Kinasen (IC50 >;10 µ;M) auf, darunter lck and Src.
Eine zellpermeable Benzimidazol-Verbindung, die als starker und selektiver Inhibitor von Interleukin-1-Rezeptor-assoziierten Kinasen (IC50 = 300 nM und 200 nM für IRAK-1 und -4) fungiert. Weist nachweislich eine geringe Aktivität gegen ein Panel von über 27 weiteren Kinasen (IC50 >;10 µ;M) auf, darunter lck and Src. Auch als 25 mM Lösung in DMSO verfügbar (Best.-Nr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-407602">;407602<;/A>;).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Interleukin-1-Rezeptor-assoziierte Kinasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 300 nM und 200 nM für IRAK-1 und -4
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Sonstige Hinweise
Bhattacharyya, S., et al. 2007. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.293, G429.
Powers, J.P., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 2842.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3