Alle Fotos(1)
Key Documents
407254
Sigma-Aldrich
IGFBP-3, CF, Maus, rekombinant
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinantes insulinähnliches Wachstumsfaktor-bindendes Protein 3 (IGFBP-3) der Maus besteht aus den Aminosäuren 22–291 und wird in aus NS0 gewonnenen Myelomzellen der Maus mit folgenden vier Substitutionen exprimiert: Arg250Gln, Gln259Arg, Ser260Gly und Arg271Pro. IGFBP-3-cDNA der Maus kodiert ein Präkursorprotein aus 291 Aminosäureresten mit einem putativen Signalpeptid aus 27 Aminosäureresten.
Biochem./physiol. Wirkung
ED₅;₀; = 0,125–0,5 µ;g/ml, gemessen anhand der Hemmung der biologischen Aktivität von IGF-I oder IGF-II (30 ng/ml) an humanen MCF-7-Zellen eines Adenokarzinoms der Brust.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 0,2 µ;m filtriertem Acetonitril, TFA.
Rekonstituierung
Auf 100 µ;g/ml in steriler PBS rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank aufbewahren (4 °;C) oder für die langfristige Lagerung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 1 Monat lang und bei einer Temperatur von -20 °;C bis zu 3 Monate lang haltbar.
Sonstige Hinweise
Schuller, A.G.P., et al. 1994. Mol. Cell. Endoc.104, 57.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2