385910
Hyaluronsäure-bindendes Protein, Rindernasenknorpel
Synonym(e):
Hyaluronic Acid Protein
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Affinitätsgereinigt. Bindet spezifisch und stark an Hyaluronsäure (≥; 2000 MW). Zusammengesetzt aus zwei bindenden Polypeptiden, die von den N-Termini der Hyaluronsäure-bindenden Proteoglykan- und Vernetzungsproteine abgeleitet sind
Affinitätsgereinigt. Bindet spezifisch und stark an Hyaluronsäure (≥;2000 MW). Zusammengesetzt aus zwei bindenden Polypeptiden, die von den N-Termini der Hyaluronsäure-bindenden Proteoglykan- und Vernetzungsproteine abgeleitet sind
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 0,1 M Natriumbicarbonat, pH 8,3.
Rekonstituierung
Reconstitute in 100 µ;l of PBS.
Sonstige Hinweise
Kohda, D., et al. 1996. Cell 86, 767.
Heinegard, D., and Hascall, V.C. 1974. J. Biol. Chem. 249, 4250.
Heinegard, D., and Hascall, V.C. 1974. J. Biol. Chem. 249, 4250.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable