Alle Fotos(1)
Key Documents
370653
Sigma-Aldrich
PknG-Inhibitor
The PknG Inhibitor, also referenced under CAS 329221-38-7, controls the biological activity of PknG. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PknG-Inhibitor, Mycobakterielle Proteinkinase-G-Inhibitor, 2-(Cyclopropancarbonylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-3-carboxamid, AX20017
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.34
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light brown
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H16N2O2S/c14-11(16)10-8-3-1-2-4-9(8)18-13(10)15-12(17)7-5-6-7/h7H,1-6H2,(H2,14,16)(H,15,17)
InChIKey
VATFNEMGBRWLHI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Tetrahydro-Benzothiophen-Verbindung, die als hochspezifischer, auf die ATP-Bindungsstelle gerichteter Inhibitor von mycobakterieller Proteinkinase G (PknG; IC50 = 390 nM) fungiert und gleichzeitig eine deutlich reduzierte oder keine Aktivität gegenüber 8 weiteren mycobakteriellen und 25 weiteren menschlichen Kinasen aufweist, darunter PKCα;, die am engsten mit PknG verwandte Säugetierkinase. Nachweislich inaktiviert AX20017 vollständig die PknG-vermittelte Blockierung des Lysosomentransfers und den Abbau von BCG aus M. bovis in Makrophagen bei Konzentrationen (10 µ;M oder höher), bei denen das BCG-Wachstum außerhalb des infizierten Wirts anderweitig nicht beeinträchtigt wird.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Scherr, N., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 16388.
Walburger, A., et al. 2004. Science304, 1800.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable