Wichtige Dokumente
3511-10014
Millipore
NovaSeptum® Transfersysteme
Ideal for applications such as pH regulation and fermentation inoculation
Synonym(e):
General transfer, tube application, Luer, 500 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materialien
polyethylene tubing
Qualitätsniveau
Kanülengröße
2.0 mm
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Parameter
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Länge
500 mm
Verunreinigungen
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Fitting
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Allgemeine Beschreibung
Eine einzelne Probennahme des Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit den NovaSeptum® Transfersystemen ist Kontamination keine Gefahr mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NOVASEPTUM® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen eignen ideal für Anwendungen wie pH-Regulierung und Fermentationsinokulation sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Anwendung
Ideal für Anwendungen wie pH-Regulierung und Fermentationsinokulation
Angaben zur Herstellung
Sterilisierungsmethode
Beta-Bestrahlung (Elektronenbestrahlung) Minimum 25 kGy gemäß ISO 11137
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany