Merck
345860
Sigma-Aldrich
Anti-Gliafasersäureprotein, Ratte, mAbs (2.2B10)
liquid, clone 2.2B10, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-GFAP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2.2B10, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
bovine, rat, mouse, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GCM1(8521)
Allgemeine Beschreibung
Aufgereinigter monoklonaler Ratten-Antikörper. Erkennt das ~55 kDa Gliafaserprotein (GFAP).
Dieser Anti-Gliafaserprotein-Antikörper der Ratte, mAb (2.2B10) ist validiert für die Verwendung in ELISA, Immunblotting, Gefrierschnitten, IP, Paraffinschnitten für den Nachweis von Gliafaserprotein.
Erkennt GFAP in den durch verschiedene Verletzungen des ZNS in menschlichem und Rattengewebe induzierten Astrozyten.
Immunogen
Bovines GFAP.
Rinderhirn
Anwendung
ELISA (0,1-0,5 µ;g/ml)
Immunblotting (0,1-0,5 µ;g/ml)
Gefrierschnitte (10-50 µ;g/ml)
Immunfällung (2-5 µ;g/ml)
Paraffinschnitte (10-50 µ;g/ml, siehe Anmerkungen)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Hinweis zur Analyse
Positive Kontrolle
Menschliches oder Rattenhirngewebe
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt darf nicht für die Behandlung von Tieren, In-vivo-Forschung oder andere Verfahren mit Kontakt mit Vieh verwendet werden. Färbt reaktiv die durch verschiedene Verletzungen des Zentralnervensystems induzierten Astrozyten im Hirngewebe von Nagetieren und Menschen. Dieser Antikörper eignet sich für die immunhistochemische Färbung von in Bouin-Lösung fixierten, gefrorenen oder in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Tohyama, T., et al. 1993. Am. J. Pathol.142, 871.
Lee, V.M., et al. 1984. J. Neurochem. 42, 25.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Flora Guillot et al.
Journal of neuroinflammation, 12, 130-130 (2015-07-05)
Astrocytes, the most abundant cell population in mammal central nervous system (CNS), contribute to a variety of functions including homeostasis, metabolism, synapse formation, and myelin maintenance. White matter (WM) reactive astrocytes are important players in amplifying autoimmune demyelination and may
Michael S Petrik et al.
Neuromolecular medicine, 9(1), 83-100 (2006-11-23)
Gulf War illness (GWI) affects a significant percentage of veterans of the 1991 conflict, but its origin remains unknown. Associated with some cases of GWI are increased incidences of amyotrophic lateral sclerosis and other neurological disorders. Whereas many environmental factors
Marco Foddis et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 40(2), 276-287 (2019-09-25)
Brain collateral circulation is an essential compensatory mechanism in response to acute brain ischemia. To study the temporal evolution of brain macro and microcollateral recruitment and their reciprocal interactions in response to different ischemic conditions, we applied a combination of
Tadasuke Tominaga et al.
PloS one, 14(3), e0213673-e0213673 (2019-03-12)
Primary and secondary traumatic brain injury (TBI) can cause tissue damage by inducing cell death pathways including apoptosis, necroptosis, and autophagy. However, similar pathways can also lead to senescence. Senescent cells secrete senescence-associated secretory phenotype proteins following persistent DNA damage
Jacob B Ruden et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 14, 777049-777049 (2021-12-14)
N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are critical for higher-order nervous system function, but in previously published protocols to convert human induced pluripotent stem cells (iPSCs) to mature neurons, functional NMDA receptors (NMDARs) are often either not reported or take an extended time