Wichtige Dokumente
344220
Sigma-Aldrich
Formylpeptidrezeptor-ähnlicher 1 Antagonist, WRW⁴
The Formyl Peptide Receptor-Like 1 Antagonist, WRW⁴ controls the biological activity of Formyl Peptide Receptor-Like 1.
Synonym(e):
Formylpeptidrezeptor-ähnlicher 1 Antagonist, WRW⁴, H₂N-WRWWWW-CONH₂, FPRL1-Antagonist, WRW⁴
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C61H65N15O6
Molekulargewicht:
1104.27
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein Trp-reiches Hexapeptid, das als starker und spezifischer Antagonist des FPRL1-vermittelten (Formylpeptidrezeptor-ähnlich 1) Signalwegs fungiert. Bindet nachweislich an FPRL1 und beeinträchtigt die Ligand-Rezeptor-Interaktion {IC50 = 230 nM für FPRL1-Agonist, WKYMVm (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-344216&;#124;[/islink]">;344216<;/A>;)}. Blockiert den Ligand-aktivierten [Ca2+]i-Anstieg, die ERK-Aktivierung und die chemotaktische Migration von FPRL1-exprimierenden RBL-2H3-Zellen bei einer Konzentration von 10 µ;M vollständig. Hemmt zudem die Aβ;42-Peptid-induzierte Superoxid-Erzeugung und verhindert dessen Internalisierung in menschliche Makrophagen.
Ein Trp-reiches Hexapeptid, das als starker und spezifischer Antagonist des FPRL1-vermittelten (Formylpeptidrezeptor-ähnlich 1) Signalwegs fungiert. Bindet nachweislich an FPRL1 und beeinträchtigt die Ligand-Rezeptor-Interaktion {IC50 = 230 nM für FPRL1-Agonist, WKYMVm (Katalognr. 344216)}. Blockiert den Ligand-vermittelten [Ca2+]i-Anstieg, die ERK-Aktivierung und die chemotaktische Migration von FPRL1-exprimierenden RBL-2H3-Zellen bei einer Konzentration von 10 µ;M vollständig. Hemmt zudem die Aβ;42-Peptid-induzierte Superoxid-Erzeugung und verhindert dessen Internalisierung in menschliche Makrophagen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Formylpeptidrezeptor-ähnlich 1 (FPRL1)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 230 nM für FPRL1-Agonist
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H-Trp-Arg-Trp-Trp-Trp-Trp-CONH₂;
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Bae, Y.S., et al. 2004. J. Immunol.173, 607.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable