Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
2714-10250
Millipore
NovaSeptum® Einheit für hochreine Anwendungen
High Purity Application; 5x250mL
Synonym(e):
Cell Culture sampling, high purity application, 5 x 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materialien
316L stainless steel cannula (ASTM)
TPE tubing (medical grade)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Qualitätsniveau
Kanülengröße
2.0 mm
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 5 × 250 mL
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F)
0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
Verunreinigungen
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Allgemeine Beschreibung
Mehrfache Probennahme des Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit der NovaSeptum® Einheit für hochreine Anwendungen ist Kontamination keine Gefahr mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NovaSeptum® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für Bakterienzählungen und Probennahme aus Bioreaktoren sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Anwendung
Bakterienzählung und Probenahmen von Bioreaktoren
Angaben zur Herstellung
Sterilisierungsmethode
Beta-Bestrahlung (Elektronenbestrahlung) Minimum 25 kGy gemäß ISO 11137 TIR Nr. 27
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany