260921
DNA Methyltransferase Inhibitor II, SGI-1027
Synonym(e):
DNA Methyltransferase Inhibitor II, SGI-1027, N-(4-(2-Amino-6-methylpyrimidin-4-ylamino)phenyl)-4-(quinolin-4-ylamino)-benzamide, S-1027, DNA MTase Inhibitor II
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥88% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable