Wichtige Dokumente
239823
Sigma-Aldrich
CXCR3-Agonist, PS372424
The CXCR3 Agonist, PS372424 controls the biological activity of CXCR3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
CXCR3-Agonist, PS372424
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H44N6O4 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
642.79
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCC(CC1)CNC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C2CC3=CC=CC=C3CN2C(=O)CCC(=O)C4=CC=CC=C4
Allgemeine Beschreibung
Ein Peptidomimetikum-Derivat mit einem Tetrahydroisochinolin-Arginin-Motiv, das sich auf ein Pro-Arg-Motiv von CXCL10 ausrichtet. Fungiert als hochgradig spezifischer Agonist von menschlichem CXCR3 (EC50 = 1,1 mM, konkurrierende CXCL10-Bindung IC50 = 42 nM). Wirkt sich nicht auf murines CXCR3 aus. Induziert eine lang andauernde Internalisierung von etwa 87 % des Zelloberflächen-CXCR3 innerhalb von 30 Minuten. Stimuliert effektiv die T-Zellen-Migration (~ 50 nM) und blockiert die Migration aktivierter T-Zellen zu CXCL11, CXCL12 und CCL5. Reduziert zudem die Migration aktivierter T-Zellen zu synovialen Fibroblasten bei Rheumatoidarthritis (RASF). Induziert bewiesenermaßen Phosphorylierung von ERK mit ähnlicher Wirksamkeit und Kinetik wie CXCL11. Blockiert bewiesenermaßen die CXCL11-induzierte Migration von CD45+-Zellen zu bei humanisierten Mäusen erzeugten Lufttaschen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
O′;Boyle, G., et al. 2012, PNAS.109, 4598.
Stroke, I. L., et al. 2006, Biochem Biophys Res Comm.349, 221.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable