Alle Fotos(1)
Key Documents
238811
Sigma-Aldrich
Cdk9-Inhibitor II
The Cdk9 Inhibitor II, also referenced under CAS 140651-18-9, controls the biological activity of Cdk9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Cdk9-Inhibitor II, 4-(3,5-Diamino-1H-Pyrazol-4-Ylazo)-Phenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.22
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H10N6O/c10-8-7(9(11)15-14-8)13-12-5-1-3-6(16)4-2-5/h1-4,16H,(H5,10,11,14,15)
InChIKey
AYZRKFOEZQBUEA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Azo-Pyrazol-Verbindung, die als starker, mit ATP konkurrierender und Cdk9-selektiver Inhibitor fungiert (IC50 = 350 nM, unter Verwendung von Cdk9/T1). Sie hemmt Cdk1/B, Cdk2/E, Cdk2/A, Cdk4/D1, Cdk7/H und p70S6K nur in viel höheren Konzentrationen (IC50 jeweils 44, 20, 69, 13,5, 26 und 10 µ;M) und weist gegenüber acht weiteren häufig untersuchten Kinasen nur wenig oder keine Aktivität auf, auch in Konzentrationen von bis zu 10 µ;M. Weist antiproliferative Aktivität bei menschlichen Tumorzelllinien auf.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Cdk9
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 350 nM, unter Verwendung von Cdk9/T1
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Sonstige Hinweise
Krystof, V., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 6500.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable