Merck
235425
Sigma-Aldrich
Caspase-3-Substrat II, fluorogen
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Synonym(e):
Caspase-3-Substrat II, fluorogen, Ac-DEVD-AMC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H37N5O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
675.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mM
Fluoreszenz
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C30H37N5O13/c1-13(2)26(35-27(44)18(7-8-22(37)38)33-29(46)19(11-23(39)40)31-15(4)36)30(47)34-20(12-24(41)42)28(45)32-16-5-6-17-14(3)9-25(43)48-21(17)10-16/h5-6,9-10,13,18-20,26H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,31,36)(H,32,45)(H,33,46)(H,34,47)(H,35,44)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)/t18-,19-,20-,26-/m0/s1
InChIKey
ALZSTTDFHZHSCA-RNVDEAKXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Fluorogenes CPP32/Apopain-Substrat. Eine Spaltung dieses Substrats durch CPP32/Apopain weist Michaelis-Menten-Kinetik auf (Km = 9,7 ±; 1,0 µ;M). Die Spaltung kann durch Erregung auf 380 nm und Emission auf 460 nm überwacht werden.
Fluorogenes Caspase-3-Substrat. Eine Spaltung dieses Substrats durch Caspase-3 weist Michaelis-Menten-Kinetik auf (Km = 9,7 ±; 1,0 µ;M). Ebenfalls Substrat für Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8 und Caspase-10.
Biochem./physiol. Wirkung
Km = 9,7 ±; 1,0 µ;M für Spaltung dieses Substrats durch Caspase-3
Primärziel
Fluorogenes Caspase-3-Substrat
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AMC
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hermission, M., et al. 2000. Oncogene 19, 2338.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable