219427
Cathepsin L-Inhibitor III
The Cathepsin L Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Cathepsin L-Inhibitor III, Z-FY(t-Bu)-DMK
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H34N4O5
Molekulargewicht:
542.63
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to light yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein irreversibler Inhibitor von Cathepsin L (Katalognr. 219402). Er ist gegenüber Cathepsin L 10.000-mal wirksamer als gegen Cathepsin S.
Ein irreversibler Inhibitor von Cathepsin L (Katalognr. 219402). Er ist gegenüber Cathepsin L 10.000-mal wirksamer als gegen Cathepsin S.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Cathepsin L
Cathepsin L
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Z-Phe-Tyr(t-Bu)-Diazomethylketon
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Wochen haltbar.
Sonstige Hinweise
Shaw, E., et al. 1993. FEBS Lett. 334, 340.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cong Zeng et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2021-06-09)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a highly transmissible coronavirus responsible for the global COVID-19 pandemic. Herein we provide evidence that SARS-CoV-2 spreads through cell-cell contact in cultures, mediated by the spike glycoprotein. SARS-CoV-2 spike is more efficient