Merck
218807
Sigma-Aldrich
Caspase-9, Human, Recombinant, E. coli
Caspase-9, Human, Recombinant is expressed in E. coli as a single polypeptide. Fused at the N- and C- termini to a His•Tag sequence. Undergoes spontaneous autoprocessing to yield the active enzyme.
Synonym(e):
ICE-LAP6, Mch6
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥400 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
PBS with 15% glycerol: 1 units/μL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Recombinant, human caspase-9 fused at the N- and C- termini to a His•Tag sequence and expressed in E. coli as a single polypeptide. Subsequently undergoes spontaneous autoprocessing to yield the active enzyme. MW: 11000 and 20000.
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Einheitendefinition
One unit is defined as the amount of enzyme that will cleave 1.0 nmol substrate Ac-LEHD-pNA (Cat. No. 218805) per h at 37°C, pH 7.2.
Physikalische Form
Lyophilized from 130 mM NaCl, 20 mM Tris, 4 mM (NH₄)₂SO₄
Rekonstituierung
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions. Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Sonstige Hinweise
Qin, H., et al. 1999. Nature399, 549.
Li, P., et al. 1997. Cell91, 479.
Salvesen, G.S., et al. 1997. Cell91, 443.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)