Dokumente
217274
Millipore
Carboxymethylcellulose, Natriumsalz, hohe Viskosität
Substrate for cellulase. High viscosity (2%, H2O, 25°C): 800 - 3100 mPas.
Synonym(e):
Carboxymethylcellulose, Natriumsalz, hohe Viskosität
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChIKey
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Substrat für Cellulase. Viskosität (2 %, H2O, 25 °C): 800–3.100 mPas.
Substrat für Cellulase. Viskosität (2 %, H2O, 25 °C): 800–3.100 mPas bei 25 °C, 2 % H2O.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Christakopoulos, P., et al. 1999. Arch. Biochem. Biophys. 364, 61.
Blanco, A., et al. 1998. Appl. Microbiol. Biotechnol. 50, 48.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable