1.93669
Blei(II)-Nitrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Lead(II) nitrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChIKey
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable