Alle Fotos(1)
Key Documents
1.93631
Supelco
Natriumnitrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Sodium nitrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
NNaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.99
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChIKey
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93631.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash