Alle Fotos(1)
Key Documents
1.93260
Supelco
Kaliumchromat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Potassium chromate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CrK2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChIKey
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.93260.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)