Wichtige Dokumente
1.93248
Supelco
Natriumthiosulfat-Pentahydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität:
ACS reagent
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChIKey
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Verpackung
1.93248.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93248.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable