191501
1-Azakenpaullone
InSolution, ≥94%, ATP-competitive inhibitor of GSK-3Beta
Synonym(e):
InSolution 1-Azakenpaullone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥94% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
InChIKey
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
GSK-3β
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - (refers to pure substance)