Wichtige Dokumente
189725
Sigma-Aldrich
Avidin aus Eiweiß
Synonym(e):
Avidin aus Eiweiß
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.41
Beschreibung
Merck USA index - 14, 886
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
dilute buffer: 5 mg/mL
distilled water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Avidin ist ein tetrameres Glykoprotein und ein Anti-Nährstoff, der in den Eiern aller eierlegenden Wirbeltiere vorkommt. Es macht 0,05–0,5 % des Gesamtproteins in Hühnereiern aus. Die Avidinstruktur umfasst acht orthogonale, antiparallele β-Stränge, eine einzelne Disulfidbindung und eine Kohlenhydrat-Seitenkette.
Anwendung
Avidin, Eiklar wird als Blockierungsmittel in Proteinbindungsassays eingesetzt. Es wird auch zum Bilden einer Avidin-Biotin-Bindung eingesetzt, um Gemcitabin für die Arzneimittelabgabe an ein In-vivo-Modell an Mikrobläschen zu konjugieren.
Biochem./physiol. Wirkung
Avidin kann als Markierung für Antikörper, Fluoreszenzfarbstoffe, Proteine und andere für Biochemiker interessante Moleküle verwendet werden. Die hohe Bindungsaffinität von Avidin für Biotin (Vitamin H) führt dazu, dass Biotin für Mikroorganismen nicht zur Verfügung steht, wodurch deren Proliferation gehemmt wird. Dieses Merkmal von Avidin trägt zu seiner antimikrobiellen Eigenschaft bei und beeinträchtigt die Absorption von Biotin im Körper, was zu einem Vitamin B7-Mangel führt.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Avidinmenge, die 1 µg D-Biotin bei einem pH-Wert von 8,9 bindet.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 6 Monate haltbar. Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Visualizing structural changes of egg avidin to thermal and electric field stresses by molecular dynamics simulation
Zhu Y, et al.
LWT--Food Science and Technology, 151, 112139-112139 (2021)
Eva Krkavcová et al.
Biology open, 7(4) (2018-03-16)
Avidin is a key egg white antimicrobial protein with strong binding capacity for biotin, an essential growth and immune cell precursor. As such, it is assumed to have a pronounced, though still poorly explored, effect on hatchling phenotype. We tested
Mu A et al.
Nature cell biology, 21(5), 592-602 (2019-04-10)
Inverted formin 2 (INF2) is a member of the formin family of actin assembly factors. Dominant missense mutations in INF2 are linked to two diseases: focal segmental glomerulosclerosis, a kidney disease, and Charcot-Marie-Tooth disease, a neuropathy. All of the disease