Wichtige Dokumente
178670
Millipore
D(–)Arabinose
An uncommon pentose that can be utilized as a carbon source by bacteria.
Synonym(e):
D(–)Arabinose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
InChIKey
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine ungewöhnliche Pentose, die von Bakterien als Kohlenstoffquelle genutzt werden kann.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution sterilfiltrieren und bei Raumtemperatur (20 °C aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable