Wichtige Dokumente
1.70230
Supelco
Kalium-Standardlösung
traceable to SRM from NIST KNO₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l K Certipur®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
Produktlinie
Certipur®
Konzentration
1000 mg/L K in 0.5 M HNO3 (1000 mg/L K in 0.5 mol/L HNO3)
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
0.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.013 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Verfallsdatum, zu erhalten.
Anwendung
Kaliumstandardlösung eignet sich als Kalibrierungsstandard in der Atomabsorptionsspektrometrie.
Hinweis zur Analyse
1.000 mg/l K in 0,5 mol/l HNO3, hergestellt mit hochreinem KNO3, HNO3 und Wasser
Sonstige Hinweise
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg