1.51384
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 3 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 250-3
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Purospher® RP-18 mit Endcapping (5 µm), L × I.D. 250 mm x 3 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
18% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
25 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 65000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): ≤ 3.0