1.51000
Chiradex® HR (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
CHIRADEX HR LICHROCART 250-4 HPLC CARTRIDGE, ChiraDex®
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L45
Produktlinie
ChiraDex®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
ChiraDex®
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Cyclodextrin bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
3-7.5
Trenntechnik
chiral
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitroanilin): ≥ 37000
Symmetrie (2-Nitroanilin): 0.9 - 1.4
Kapazitätsfaktor (2-Nitroanilin): 1.0 - 2.0