1.50267
Purospher® STAR NH2 (5 µm)
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART® Guard-cartridge
Synonym(e):
Purospher® STAR NH2 (5 µm) LiChroCART® 4-4
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L8
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
10 pak of
Kennzeichnungsgrad
3.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
0.4 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
NH2 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-pure silica (99.999%)
- Low silanol activity
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test
- Leistung:
entspricht
- Druck: entspricht