Merck
1.46778
Millipore
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Absetzplatten
Histidine, Sodium thiosulfate, Tween®, Lecithin, ICR plate, irradiated, plate diam. 150 mm, suitable for air monitoring
Synonym(e):
TSA, Sojabohnen-Caseinaufschluss-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Materialien
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Agentur
EP
USP
Sterilität
irradiated
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Plattendurchm.
150 mm
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100®
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
fungi
Allgemeine Beschreibung
Trypton-Soja-Agar + LTHTh - ICR in 150-mm-Sedimentationsplatten (nicht verschließbar) wurden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen entwickelt. Es ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des Casein-Soja-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Natriumchlorid erhält das osmotische Gleichgewicht und das Medium wird mit Pyruvat ergänzt, um Wasserstoffperoxidrückstände zu inaktivieren. Lecithin, Polysorbat 80 (Tween®), Histidin und Natriumthiosulfat sind Enthemmer zur Inaktivierung von Rückständen von Desinfektionsmitteln wie Alkohol (70 % Ethanol oder Isopropylalkohol), Aldehyd, Dichlorisocyanurat, Glucoprotamin, Peressigsäure, Chloride, Phenole, Biguanide und quaternäre Ammoniakverbindungen.
Anwendung
Trypton-Soja-Agar (TSA, Casein-Soja-Pepton-Agar) ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umgebungsmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2