146755
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Absetzplatten
IsoBag®, Lecithin, Sodium thiosulfate, Histidine, Tween®, 190 mm alpha-port, ICR plus lockable Plates, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonym(e):
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle Plus, TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Agentur
EP
USP
Sterilität
sterile; irradiated
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
rapid transfer port
Zusammensetzung
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Verpackung
pkg of 80 plates
Hersteller/Markenname
IsoBag®
Plattendurchm.
90 mm
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
bacteria
fungi
WGK
WGK 2